Learn More
Éter de Di-n-hexil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418869 50 g 50 g
15408869 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07076.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-58-3 | C12H26O | 186.34 g/mol
Dihexyl ether has been used as: supported liquid membrane during hollow-fiber liquid-phase microextraction method for determination of nitrophenolic compounds from atmospheric aerosol particles, an extraction solvent to detect avermectins in stream water by hollow-fiber-assisted liquid-phase microextraction technique coupled with LC-MS/MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter dihexílico se ha utilizado como: membrana líquida respaldada durante el método de microextracción en fase líquida de fibra hueca para la determinación de compuestos nitrofenólicos a partir de partículas de aerosol atmosférico, un disolvente de extracción para detectar avermectinas en agua corriente mediante una técnica de microextracción en fase líquida asistida por fibra hueca combinada con LC-MS/MS.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-58-3
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.34
Número MDL MFCD00009525
Clave InChI BPIUIOXAFBGMNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihexyl ether, hexyl ether, hexane, 1,1'-oxybis, n-hexyl ether, di-n-hexyl ether, ether, dihexyl, bis 1-hexyl ether, 1,1'-oxybis hexane, 1-hexyloxy hexane
PubChem CID 8198
SMILES CCCCCCOCCCCCC
Spécification
Nombre del producto químico o material Di-n-hexyl ether
Punto de fusión -43°C
Densidad 0.793
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Mild
Fórmula lineal CH3(CH2)5O(CH2)5CH3
Índice de refracción 1.4204
Cantidad 50 g
Beilstein 1738177
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC 1-(hexiloxi)hexano
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.34
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.