Learn More
Disulfuro de di-n-hexilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435147 25 g 25 g
11425147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22568.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10496-15-8 | C12H26S2 | 234.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10496-15-8
Fórmula molecular C12H26S2
Peso molecular (g/mol) 234.46
Número MDL MFCD00027300
Clave InChI GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide
PubChem CID 82675
Nombre IUPAC 1-(hexildisulfanil)hexano
SMILES CCCCCCSSCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-hexyl disulfide
Densidad 0.919
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.47
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico