Learn More
Di-n-heptil ftalato, TRC
Código de producto. 30004448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004448 1 g 1 g
30006190 50 g 50 g
30012536 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4464951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3648-21-3
Fórmula molecular C22 H34 O4
Peso molecular (g/mol) 362.5
Sinónimo Diheptyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diheptyl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester (9CI), Phthalic acid, diheptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis-heptyl phthalate, Di-n-heptyl phthalate, Heptyl phthalate, Sansocizer DHP
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de diheptilo
SMILES CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid,bis-n-heptyl ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2457