Learn More
Ftalato de di-n-heptilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492827 10 g 10 g
11402837 50 g 50 g
11412837 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15466.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3648-21-3 | C22H34O4 | 362.51 g/mol
Di-n-heptyl Phthalate is a Phthalate derivative and an organic extract contaminant found in drinking water, which was shown to activate Nrf-2-Mediated Antioxidant response in human cell line.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalato de di-n-heptilo es un derivado del ftalato y un contaminante de extracto orgánico que se encuentra en el agua potable, y que se ha demostrado que activa la respuesta antioxidante Nrf-2-mediada en la línea celular humana.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3648-21-3
Fórmula molecular C22H34O4
Peso molecular (g/mol) 362.51
Número MDL MFCD00043680
Clave InChI JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diheptyl phthalate, di-n-heptyl phthalate, heptyl phthalate, di-n-heptylphthalate, phthalic acid, diheptyl ester, phthalic acid diheptyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, n-diheptyl phthalate, unii-ie05vo8p8p, diheptyl ester of phthalic acid
PubChem CID 19284
ChEBI CHEBI:34677
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de diheptilo
SMILES CCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-heptyl phthalate
Densidad 0.992
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 213°C (415°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 10 g
Beilstein 2336623
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.51
Porcentaje de pureza ≥98%