Learn More
Ftalato de di-n-dodecilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Didodecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 2708280-31-1 |
| Fórmula molecular | C32 D4 H50 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Di-n-dodecyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Didodecyl phthalate-3,4,5,6-d4, Dilauryl phthalate-d4, Phthalic Acid-d4 Bis-dodecyl Ester, Didodecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C32H54O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-35-31(33)29-25-21-22-26-30(29)32(34)36-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22,25-26 H,3-20,23-24,27-28H2,1-2H3/i21D,22 D,25 D,26 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCCCCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de didodecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 506.7934 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.4273 g/mol |
| Mostrar más |