Learn More
Bromuro de (di-n-dodecil)dimetilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329789 2 g 2 g
11339789 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22839.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3282-73-3 | C26H56BrN | 462.645 g/mol
(Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst. It is also used as floor disinfectant. Further, it acts as surface-active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (di-n-dodecil)dimetilamonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase. También se utiliza como desinfectante de suelos. Además, actúa como agente con actividad de superficie.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y fría.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3282-73-3
Fórmula molecular C26H56BrN
Peso molecular (g/mol) 462.645
Número MDL MFCD00041969
Clave InChI XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo didodecyldimethylammonium bromide, dilauryldimethylammonium bromide, n-dodecyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium bromide, didodecyl dimethyl ammonium bromide, unii-7y37a25k2i, dimethyldidodecylammonium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide, didodecyl dimethyl azanium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 18669
Nombre IUPAC didodecil(dimetil)azanio;bromuro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide
Punto de fusión 157°C to 162°C
Fórmula lineal [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br
Cantidad 2 g
Beilstein 3576662
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in hot and cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.65
Porcentaje de pureza ≥98%