Learn More
Bromuro de di-n-dodecil-d25-dimetilamonio (mono-n-dodecil-d25), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25) |
| CAS | 918897-30-0 |
| Fórmula molecular | C26 D25 H31 N . Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-aminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (1:1) (ACI), N-Dodecyl-N,N-dimethyl-1-dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-aminium bromide, Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25), Didodecyldimethylammonium-D25 (mono-dodecyl-D25) bromide, N-Dodecyl-N-(dodecyl-d25)-N,N-dimethylammonium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,21D2,23D2,25D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | dodecil-dimetil-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-pentacosadeuteriododecil)azanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 487.7876 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.5165 g/mol |
| Mostrar más |