Learn More
Di(N-desetil) Clorhidrato de Amiodarona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | di-N-desethyl Amiodarone hydrochloride |
| CAS | 757220-04-5 |
| Fórmula molecular | C21 H21 I2 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N,N-Di-Desethyl Amiodarone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21I2NO3.ClH/c1-2-3-7-18-19(14-6-4-5-8-17(14)27-18)20(25)13-11-15(22)21(16(23)12-13)26-10-9-24;/h4-6,8,11-12H,2-3,7,9-10,24H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN)c(I)c3 |
| Nombre IUPAC | [4-(2-aminoetoxi)-3,5-diiodofenilo]-(2-butil-1-benzofurano-3-il)metano; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 625.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.9378 |