Learn More
Di-n-di-decildimetilamonio Bromuro, TRC
Código de producto. 30385019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385019 100 mg
30375755 50 mg
30378737 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494853100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-68-3
Fórmula molecular C22H48BrN
Peso molecular (g/mol) 406.53
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-decyldimethylammonium Bromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.297