Learn More
Di-n-di-decildimetilamonio Bromuro, TRC
Código de producto. 30375755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30375755 50 mg
30385019 100 mg
30378737 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30375755 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD49485350MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2390-68-3
Fórmula molecular C22H48BrN
Peso molecular (g/mol) 406.53
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Di-n-decyldimethylammonium Bromide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.297