Learn More
Sulfuro de di-n-decilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435137 10 g 10 g
11445137 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22560.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-83-4 | C20H42S | 314.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-83-4
Fórmula molecular C20H42S
Peso molecular (g/mol) 314.62
Número MDL MFCD00026542
Clave InChI RKYMVQJWYYOIJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decyl sulfide, didecyl sulfide, di-n-decyl sulfide, decane, 1,1'-thiobis, n-decyl sulfide, 11-thiaheneicosane, decylthiodecane, didecyl sulphide, di-n-decylsulfide, decane,1'-thiobis
PubChem CID 69662
Nombre IUPAC 1-decilsulfanildecano
SMILES CCCCCCCCCCSCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-decyl sulfide
Punto de fusión 25°C to 28°C
Punto de ebullición 217°C to 218°C (8 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1763427
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.63
Porcentaje de pureza 97%