Learn More
Di-n-decil ftalato-3,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30383655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383655 2 mg 2 miligramos
30374901 1 mg -
30377670 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30383655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4394012MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1276197-18-2
Fórmula molecular C28 2H4 H42 O4
Peso molecular (g/mol) 450.6871
Sinónimo Phthalic Acid Didecyl Ester D4, Phthalic Acid, Didecyl Ester D4 (phenyl D4), Phthalic Acid, Bis-decyl Ester D4 (phenyl D4), Phthalic Acid Didecyl Ester D4, Phthalic Acid, Didecyl Ester D4 (phenyl D4), Phthalic Acid, Bis-decyl Ester D4 (phenyl D4)
Nombre IUPAC Didecilo 3,4,5,6-tetradeuteriobenzeno-1,2-dicarboxilato
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCCC)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid Didecyl Ester D4
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3/i17D,18D,21D,22D
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.3647