Learn More
Bromuro de di-n-decil dimetilamonio, 80 % gel acuoso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319879 500 g 500 g
11309879 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24832.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2390-68-3 | C22H48BrN | 406.537 g/mol
Di-n-decyl dimethylammonium bromide is an efficient phase-transfer catalyst useful in many organic reactions. It is useful in many organic transformations such as isomerization, esterification, and alkylation among others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de di-n-decil dimetilamonio es un eficaz catalizador de transferencia de fase útil en muchas reacciones orgánicas. Es útil en muchas transformaciones orgánicas, como la isomerización, la esterificación y la alquilación, entre otras.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-68-3
Fórmula molecular C22H48BrN
Peso molecular (g/mol) 406.537
Número MDL MFCD00012194
Clave InChI UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo didecyldimethylammonium bromide, di-n-decyldimethylammonium bromide, n-decyl-n,n-dimethyldecan-1-aminium bromide, ddab, didecyl dimethyl ammonium bromide, unii-72l098xl5y, 1-decanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, bromide, didecyldimethylamine, bromide, didecyl-dimethyl-ammonium bromide, didecyl dimethyl azanium bromide
PubChem CID 16957
Nombre IUPAC didecil(dimetil)azanio;bromuro
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-decyl dimethylammonium bromide
Nombre de nota 80% aq. gel
Fórmula lineal [CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Índice de refracción 1.457
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.54
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-decyldimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Didecyldimethylammonium bromide