Learn More
dicloruro de di-n-butilestaño, 96%
Código de producto. 11357717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357717 50 g 50 g
11347717 10 g 10 g
11337717 250 g 250 g
11367717 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11357717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014116.18
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Intermedio organoestaño | CAS: 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303,842 g/mol
Intermedio de organoestaño.El dicloruro de di-n-butilestaño se utiliza como intermedio de organoestaño. Sirve como estabilizador de calor y luz para plásticos de cloruro de polivinilo. También se utiliza en la preparación de metil 2-(metoxicarbonilmetil)-5-yodobenceno mediante la reacción con ácido 2,5-diyodobenzoico. Actúa como catalizador de esterificación y como vermicida veterinario y remedio contra tenias. Además, se utiliza como agente de intercambio iónico, regulador de procesos y coadyuvante de procesamiento.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-18-1
Fórmula molecular C8H18Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 303.842
Número MDL MFCD00000518
Clave InChI RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
Nombre IUPAC dibutilo(dicloro)stannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin dichloride
Punto de fusión 39°C to 41°C
Color Blanco
Densidad 1.36g/mL
Punto de ebullición 135°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 168° (334°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SnCl2
Índice de refracción 1.4991
Cantidad 50 g
Número UN UN2928
Sensibilidad Moisture Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Porcentaje de pureza 96%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación