Learn More
Bis(2,4-pentanodionato) de di-n-butilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate) |
| Punto de fusión | 26°C |
| Densidad | 1.22 |
| Punto de ebullición | 150°C |
| Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
| Olor | Weak |
| Índice de refracción | 1.515 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN1992 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.16 |
| Show More |