Learn More
Bis(2,4-pentanodionato) de di-n-butilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426786 50 g 50 g
11436786 250 g 250 g
11416786 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23921.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22673-19-4
Fórmula molecular C18H32O4Sn
Número MDL MFCD00077994
Sinónimo dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Punto de fusión 26°C
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Weak
Cantidad 50 g
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.16
Porcentaje de pureza 95%