Learn More
Di-n-butilmagnesio, solución DE 0,5 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10609794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10609794 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10535793 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10609794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377778000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1191-47-5 | C8H18Mg | 138.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-47-5 , 142-82-5 , 97-93-8
Fórmula molecular C8H18Mg
Peso molecular (g/mol) 138.54
Número MDL MFCD00015225
Clave InChI KJJBSBKRXUVBMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylmagnesium, magnesium, dibutyl, di-n-butylmagnesium, magnesium,butyl 1-methylpropyl, dibutyl magnesium, di-n-butyl magnesium, di-n-butylmagnesium solution, odhfjiddbsdwnu-uhfffaoysa-n, di-n-butylmagnesium, 0,5m in heptane, di-n-butylmagnesium solution, 1.0 m in heptane
PubChem CID 70929
Nombre IUPAC magnesio;butano
SMILES [Mg++].CCC[CH2-].CCC[CH2-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylmagnesium
Punto de fusión -71.0°C
Densidad 0.7300g/mL
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (C4H9)2Mg
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.73
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Viscosidad 0.9 mPa.s (22°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.54