Learn More
Dicloruro de di-n-butilgermanio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453357 25 g 25 g
11449006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17138.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4593-81-1 | C8H18Cl2Ge | 257.762 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4593-81-1
Fórmula molecular C8H18Cl2Ge
Peso molecular (g/mol) 257.762
Número MDL MFCD00013590
Clave InChI VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
PubChem CID 20723
Nombre IUPAC dibutil(dicloro)germano
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylgermanium dichloride
Densidad 1.208
Punto de ebullición 241°C to 243°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2GeCl2
Índice de refracción 1.473
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.73
Porcentaje de pureza 97%