Learn More
Di-n-butilamina, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10423745 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423745 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10055343 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423745 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 390611000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-92-2
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00009429
Clave InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
Nombre IUPAC N-butilbutan-1-amina
SMILES CCCCNCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylamine
Punto de fusión -62.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2NH
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 15, 3037
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmitancia 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viscosidad 0.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado HPLC
Forma física Polvo de flujo libre cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine