Learn More
Di-n-butilamina, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055343 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10055343 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10423745 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055343 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 390610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.75€
    38.65€ / 10 ml
    Ahorro 7.10€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-92-2
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00009429
Clave InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
Nombre IUPAC N-butilbutan-1-amina
SMILES CCCCNCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylamine
Punto de fusión -62.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2NH
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 10 mL
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 15, 3037
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmitancia 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viscosidad 0.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado HPLC
Forma física Polvo de flujo libre cristalino