Learn More
Di-N-Butilamina, para HPLC, certificada, Fisher Chemical
Código de producto. 10418790 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10418790 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 10418790 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1338/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 111-92-2
Punto de fusión -62°C
Punto de ebullición 159°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C8H19N
Número MDL 9429
Cantidad 250 mL
Densidad del vapor 4.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24g/mol
Presión de vapor 2.3mbar at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.