Learn More
Di-n-butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2,5 LT
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627642 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10478993 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10617642 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11935171 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10627642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112950025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Di-n-butilamina, 99 %, C8H19N, número CAS-111-92-2, di-normal-butilamina, n-dibutilamina, n-butil-1-butanamina, di-n-butil amina, dibutilamina, dibutil amina, di-n-butilamina, dibutil-amina, 1-butanamina, n-butil, 2,5 l, 98,5 % mín. (GC), 04, 157, 159,0 °C, sin designar, 0,7600 g/ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-92-2
Número MDL MFCD00009429
Clave InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
Nombre IUPAC N-butilbutan-1-amina
SMILES CCCCNCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylamine
Punto de fusión -62.0°C
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H19N
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2NH
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04, 157
Fieser 01,209
Índice Merck 15, 3037
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Peso molecular (g/mol) 129.24
Viscosidad 0.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.