Learn More
Di-n-butilamina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Código de producto. 11469153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469153 500 mL 500 ml
11479153 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469153 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11671.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.247 g/mol
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La di-n-butilamina es un importante producto intermedio con diversas aplicaciones en síntesis orgánica. Participa en la producción de productos químicos de caucho, como el di-n-butiltiocarbamato de tiuram, emulsionantes y la dibutiletanolamina, que se utiliza en revestimientos y pinturas. También se usa como plastificante en la matriz del PVC y como inhibidor de la corrosión en sistemas acuosos. Además, desempeña un papel importante como catalizador en la vulcanización.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, etanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, dióxido de carbono, cinc, hierro y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-92-2
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD00009429
Clave InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
Nombre IUPAC N-butilbutan-1-amina
SMILES CCCCNCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylamine
Punto de fusión °C to 62°C
Densidad 0.767
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2NH
Índice de refracción 1.4169
Cantidad 500 mL
Número UN UN2248
Beilstein 506001
Índice Merck 14,3032
Información de solubilidad Miscible with water,ether,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine