Learn More
Sulfóxido de di-n-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470078 25 g 25 g
11460078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23672.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 2168-93-6 | C8H18OS | 162.291 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the extraction of thorium(IV) from nitric acid solutions in xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo y en la extracción de torio(IV) a partir de soluciones de ácido nítrico en xileno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Proteger del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2168-93-6
Fórmula molecular C8H18OS
Peso molecular (g/mol) 162.291
Número MDL MFCD00002093
Clave InChI LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
PubChem CID 16568
Nombre IUPAC 1-butilsulfinilbutano
SMILES CCCCS(=O)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl sulfoxide
Punto de fusión 31°C to 34°C
Densidad 0.832
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 25 g
Beilstein 1747425
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.3
Porcentaje de pureza 97%