Learn More
Sulfuro de di-n-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311977 500 mL 500 ml
11301977 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07599.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Di-n-butyl sulfide is generally used as an agricultural intermediate, a sulfiding agent, a refinery catalyst, a lubricant additive, a gas odorant and a processing aid in mining applications. It finds application as an internal standard in X-ray fluorescence spectrometry (XRF) measurements of sulfur in oils and other liquid hydrocarbon matrices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de di-n-butilo se utiliza generalmente como intermedio agrícola, como agente sulfatante, como catalizador de refinería, como aditivo lubricante, como odorante de gas y como ayuda en procesos en aplicaciones mineras. Se usa como patrón interno en mediciones de espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) de azufre en aceites y otras matrices de hidrocarburos líquidos.
Solubilidad
Miscible con agua. Miscible con aceite de oliva y aceite de almendra.
Notas
Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-40-1
Fórmula molecular C8H18S
Peso molecular (g/mol) 146.29
Número MDL MFCD00009468
Clave InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
PubChem CID 11002
Nombre IUPAC 1-butilsulfanilbutano
SMILES CCCCSCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl sulfide
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.839
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.453
Cantidad 500 mL
Número UN UN3334
Beilstein 1732829
Índice Merck 14,1590
Información de solubilidad Silghtly miscible with water. Miscible with olive oil and almond oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.3
Porcentaje de pureza 98%