Learn More
Sulfato de di-n-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383376 10 g 10 g
11393376 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12813.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 625-22-9 | C8H18O4S | 210.288 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-22-9
Fórmula molecular C8H18O4S
Peso molecular (g/mol) 210.288
Número MDL MFCD00059420
Clave InChI LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat
PubChem CID 12239
Nombre IUPAC sulfato de dibutilo
SMILES CCCCOS(=O)(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl sulfate
Densidad 1.06
Punto de ebullición 115°C to 116°C (6 mmHg)
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2O)2SO2
Índice de refracción 1.4205
Cantidad 10 g
Beilstein 1707498
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.29
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, dibutyl ester