Learn More
Sebacato de di-n-butilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473757 100 g 100 g
11483757 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18231.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314.466 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-43-3
Fórmula molecular C18H34O4
Peso molecular (g/mol) 314.466
Número MDL MFCD00027218
Clave InChI PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
Nombre IUPAC dibutilo decanodioato
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl sebacate
Punto de fusión -11°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 344°C to 345°C
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 100 g
Beilstein 1798308
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.47
Porcentaje de pureza 94%