Learn More
Ftalato de di-n-butilo-d22, TRC
Código de producto. 30376516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30376516 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30376516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42949610MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl Phthalate-d22
CAS 358731-15-4
Fórmula molecular C16 D22 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, di(butyl-d9) ester (9CI), Di-(n-butyl-d9) Phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid Bis-butyl Ester D22, Dibutyl Phthalate-d22, Dibutyl Phthalate-D22, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid di(butyl-d9) ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D,11D2,12D2
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterobutil)
Peso molecular (g/mol) 300.479
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2899
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.