Learn More
Ftalato de di-n-butilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-butyl ester D4 |
| CAS | 93952-11-5 |
| Fórmula molecular | C16 2H4 H18 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10 H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCC)c(C(=O)OCCCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1769 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |