Learn More
Di-n-Butil Fosforocloridato, TRC
Código de producto. 30375864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375864 10 g
30379481 5 g
30378857 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42945010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 819-43-2
Fórmula molecular C8 H18 Cl O3 P
Peso molecular (g/mol) 228.65
Nombre IUPAC 1-[butoxi(cloro)fosforilo]oxibutano
SMILES CCCCOP(=O)(Cl)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-Butyl Phosphorochloridate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18ClO3P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0682