Learn More
Fosfato de di-n-butilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325637 1 L 1 litro
11315637 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043371.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-66-4
Fórmula molecular C8H19O4P
Peso molecular (g/mol) 210.21
Número MDL MFCD00015245
Clave InChI JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl phosphate
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.058g/mL
pH 1.0
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 157°C (315°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.428
Cantidad 1 L
Número UN UN1718
Nombre IUPAC dibutoxyphosphinic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Liquid