Learn More
Maleato de di-n-butilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 L
1 L
Tamaño de la unidad:
0.25 litro
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475338 1 L 1 litro
15465338 0.25 L 0.25 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59123.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-76-0
Fórmula molecular C12H20O4
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00009447,MFCD00065141
Clave InChI JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
Nombre IUPAC dibutil (Z)-but-2-enodioato
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl maleate
Densidad 0.988
Punto de ebullición 281°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.445
Cantidad 1 L
Beilstein 1726634
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.28
Porcentaje de pureza 96%