Learn More
Éter de di-n-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417777 2500 mL 2500 ml
11407777 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16305.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    90.65€ / 2500 ml
    Ahorro 52.15€
    36% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Di-n-butyl ether is used as a solvent for Grignard, Witting and alkyl lithium reactions. It is also used as a solvent for oils and fats and some natural and synthetic resins. It is considered as a replacement for terathydofuran in organic synthesis due to its less water and peroxide and high boiling point. In the pharmaceutical industry, it is used in the manufacturing process of active pharmaceutical ingredient such as procarbazine and cefaclor. In addition to this, it is used as an important solvent for the application of the coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de di-n-butilo se utiliza como disolvente para las reacciones de Grignard, Witting y litio de alquilo. También se utiliza como disolvente para aceites y grasas, y para algunas resinas naturales y sintéticas. Se considera como un sustituto del teratidofurano en síntesis orgánica debido a su menor contenido en agua y peróxido y a su elevado punto de ebullición. En la industria farmacéutica, se utiliza en el proceso de fabricación de ingredientes farmacéuticos activos como procarbazina y cefaclor. Además, se utiliza como un disolvente importante para la aplicación de revestimientos.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y acetona. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-96-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00009461
Clave InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
Nombre IUPAC 1-butoxibutano
SMILES CCCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl ether
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.764
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.399
Número UN UN1149
Beilstein 1732752
Índice Merck 14,1569
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and acetone. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%