Learn More
Éter di-N-butílico, + 99 %, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10355940 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10355940 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
12678625 25 L Recipiente de metal 25 LT
2 options
Código de producto. 10355940
Marca: Fisher Chemical D/1350/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 142-96-1
Fórmula molecular C8H18O
Número MDL 9461
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 141°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Presión de vapor 6.4mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.