Learn More
Éter de di-n-butilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10619283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10619283 25 L Bidón de metal 25 LT
10502741 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10356980 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10619283 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    503.65€ / 25 litros
    Ahorro 106.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-96-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00009461
Clave InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
Nombre IUPAC 1-butoxibutano
SMILES CCCCOCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl ether
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.7680g/mL
Punto de ebullición 141.0°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2O
Índice de refracción 1.3978 to 1.3998
Cantidad 25 L
Beilstein 01, 369
Índice Merck 15, 1572
Gravedad específica 0.768
Información de solubilidad Solubility in water: 0.03% (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Viscosidad 0.69 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido