Learn More
Di-n-butil éter, 99+%, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10573324 100 mL 100 ML
10607764 1 L 1 LT
11934701 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-96-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00009461
Clave InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
Nombre IUPAC 1-butoxibutano
SMILES CCCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl ether
Nombre de nota Extra Dry
Punto de fusión -95.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7680g/mL
Punto de ebullición 141.0°C
Temperatura de inflamación 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2O
Índice de refracción 1.3978 to 1.3998
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 15,1572
Gravedad específica 0.768
Información de solubilidad Solubility in water: 0.03% (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone
Viscosidad 0.69 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl ether