Learn More
Carbonato de di-n-butilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16564254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
16564254 25 g 25 g
16554254 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16564254
Marca: Thermo Scientific Acros 463880250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-52-9 | C9H18O3 | 174.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-52-9
Fórmula molecular C9H18O3
Peso molecular (g/mol) 174.24
Clave InChI QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC carbonato de dibutilo
SMILES CCCCOC(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl carbonate
Densidad 0.9200 g/mL
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24