Learn More
Carbonato de di-n-butilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16554254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554254 5 g 5 g
16564254 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-52-9 | C9H18O3 | 174.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-52-9
Fórmula molecular C9H18O3
Peso molecular (g/mol) 174.24
Clave InChI QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC carbonato de dibutilo
SMILES CCCCOC(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyl carbonate
Densidad 0.9200 g/mL
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butyl carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dibutyl ester