Learn More
Cloruro de di-N-butil amidosulfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-N-butyl Amidosulfenyl Chloride |
| CAS | 6541-82-8 |
| Fórmula molecular | C8 H18 Cl N S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N,N-Dibutyl-amidosulfenyl Chloride, Dibutylaminosulfur Chloride, Dibutylamidosulfenyl chloride, Chloro Dibutylamino Sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18ClNS/c1-3-5-7-10(11-9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)SCl |
| Nombre IUPAC | (dibutilamino) tiohipoclorito |
| Peso molecular (g/mol) | 195.753 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.085 |