Learn More
Cloruro de di-N-butil amidosulfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-N-butyl Amidosulfenyl Chloride |
| CAS | 6541-82-8 |
| Fórmula molecular | C8 H18 Cl N S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Dibutyl-amidosulfenyl Chloride, Dibutylaminosulfur Chloride, Dibutylamidosulfenyl chloride, Chloro Dibutylamino Sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18ClNS/c1-3-5-7-10(11-9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)SCl |
| Nombre IUPAC | (dibutilamino) tiohipoclorito |
| Peso molecular (g/mol) | 195.753 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.085 |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?