Learn More
Cloruro de di-N-butil amidosulfenilo, TRC
Código de producto. 30387894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30387894 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30387894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD429440100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-N-butyl Amidosulfenyl Chloride
CAS 6541-82-8
Fórmula molecular C8 H18 Cl N S
Cantidad 100 mg
Sinónimo N,N-Dibutyl-amidosulfenyl Chloride, Dibutylaminosulfur Chloride, Dibutylamidosulfenyl chloride, Chloro Dibutylamino Sulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18ClNS/c1-3-5-7-10(11-9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCN(CCCC)SCl
Nombre IUPAC (dibutilamino) tiohipoclorito
Peso molecular (g/mol) 195.753
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.085
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.