Learn More
Cloruro de di-Mu-hidroxo-bis[(N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina)cobre(Ii)], TRC
Código de producto. 30369312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369312 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30369312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46038550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-Mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(Ii)] Chloride
CAS 30698-64-7
Fórmula molecular C12 H34 Cu2 N4 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H16N2.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;;;2*1H2/q;;2*+2;;/p-2
SMILES C[N]1(C)CC[N](C)(C)[Cu+2]12[OH-][Cu+2]3([OH-]2)[N](C)(C)CC[N]3(C)C
Peso molecular (g/mol) 393.516
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.126