Learn More
Fosfato de di-m-tolilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-m-tolyl Phosphate |
| CAS | 36400-46-1 |
| Fórmula molecular | C14H15O4P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphoric Acid Bis(3-methylphenyl) Ester, m-Tolyl Phosphate ((C7H7O)2(HO)PO), Di-m-cresyl Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-5-3-7-13(9-11)17-19(15,16)18-14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1cccc(OP(=O)(O)Oc2cccc(C)c2)c1 |
| Nombre IUPAC | fosfato de bis(3-metilfenil) hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 278.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0708 |