Learn More
Di-mu-clorodiclorobis(etileno)diplatino(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15496295 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15496295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039285.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 12073-36-8 | C4H8Cl4Pt2 | 588.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12073-36-8
Fórmula molecular C4H8Cl4Pt2
Peso molecular (g/mol) 588.08
Número MDL MFCD00058713
Clave InChI XBLBDYCZFZESPN-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo di-mu-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, zeise's dimer, ptcl2 c2h4 2, di-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, di-micro-chlorodichlorobis ethylene diplatinum ii
PubChem CID 11124780
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++].[Pt++].C=C.C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC dicloroplatino; eteno
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)