Learn More
Di-mu-bromobis(tri-terc-butilfosfina)dipaladio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450750 0.5 g 0.50 g
11470750 0.1 g 0.10 g
11460750 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044446.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 185812-86-6 | C24H56Br2P2Pd2 | 779.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Reacciones de acoplamiento.
  • Activará el cloruro de arilo y los bromuros y yoduros de vinilo/arilo ricos en electrones o estéricamente obstaculizados.
  • Especialmente activo en las aminaciones difíciles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 185812-86-6
Fórmula molecular C24H56Br2P2Pd2
Peso molecular (g/mol) 779.31
Número MDL MFCD04114019
Clave InChI JWWUTWDBVLEWDQ-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo palladium i tri-tert-butylphosphine bromide, acmc-1c5o0, qmkdjymohbicon-uhfffaoysa-m, palladium i tri-tertbutylphosphine bromide
PubChem CID 71317307
Nombre IUPAC paladio; triterc-butilfosfano; bromuro
SMILES CC(C)(C)P([Pd]1[Br][Pd]([Br]1)P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I)
Color Verde
Fórmula lineal [Pd(C4H9)3PBr]2
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in benzene and tolueneSoluble in tetrahydrofuran,toluene,dichloromethane and chloroform; Insoluble in alcohols and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 777.29
Forma física Polvo