Learn More
Peróxido de dilauroil, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10111530 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 g
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Vial
Tamaño de la unidad:
1 PK
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10111530 5 x 1 g Vial 1 PK
10548620 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10111530 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0565/99
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 105-74-8
Fórmula molecular C24H46O4
Peso molecular (g/mol) 398.628
Número MDL 8964
Clave InChI YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
Nombre IUPAC dodecanoilo dodecanoperoxoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Punto de fusión 53°C
Color Blanco
Envase Vial
Cantidad 5 x 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.63g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dilauroyl peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.