Learn More
Éter diisopropílico, certificado AR de análisis, estabilizado con BHT, Fisher Chemical™
Código de producto. 10657022 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657022 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10366180 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10699103 5 L Recipiente de metal 5 LT
10082923 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10657022 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/5002/15
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H14O, número CAS-108-20-3, 2,2'-oxidipropano, 2-isopropoxipropano, bis éter isopropílico, diisopropiléter, éter diisopropílico, óxido diisopropílico, éter, isopropilo, isopropiléter, éter isopropílico, propano, 2,2'-oxibis, 2,5 l, 68 °C, incoloro, 102,18 g/mol, ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-20-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL 8880
Clave InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxipropano
SMILES CC(C)OC(C)C
Especificaciones
Punto de fusión -85.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 68°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Densidad del vapor 1.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl ether, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol