Learn More
Ftalato de diisobutilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4 |
| CAS | 358730-88-8 |
| Fórmula molecular | C16 2H4 H18 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9 CI), Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4, Diisobutyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Diisobutyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12 H,9-10H2,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)OCC(C)C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-metilpropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 282.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1769 g/mol |
| Mostrar más |