Learn More
Di-Yodometano, técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10348090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348090 25 mL Frasco de vidrio ámbar 25 ML
1 options
Código de producto. 10348090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3200/04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-11-6
Punto de fusión 6°C
Color Naranja a amarillo
Punto de ebullición 181°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular CH2I2
Número MDL MFCD00001079
Cantidad 25 mL
Sinónimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
Clave InChI NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ICI
Nombre IUPAC diyodometano
Peso molecular (g/mol) 267.84
PubChem CID 6346
Densidad del vapor 9.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.83g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diiodomethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.