Learn More
Diviniléter di(etilenglicol), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274714 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
1 options
Código de producto. 15274714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395410500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di(ethylene glycol) divinyl ether
CAS 764-99-8
Punto de fusión -21.0°C
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 168.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H14O3
Fórmula lineal CH2CHOCH2CH2OCH2CH2OCHCH2
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.97
Sinónimo diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=COCCOCCOC=C
Nombre IUPAC 1-etenoxi-2-(2-etenoxietoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 158.19
PubChem CID 12998
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.19
Porcentaje de pureza 95%