Learn More
Di-D-fructofuranosa 1,2':2,1'-Dianhídrido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-D-fructofuranose 1,2':2,1'-dianhydride |
| CAS | 3568-49-8 |
| Fórmula molecular | C12 H20 O10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O10/c13-1-5-7(15)9(17)11(21-5)3-20-12(4-19-11)10(18)8(16)6(2-14)22-12/h5-10,13-18H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9+,10+,11?,12?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1C2(O[C@H](CO)[C@H]1O)COC3(CO2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3R,9S,10S,11R)-3,11-bis(hidroximetil)-4,7,12,14-tetraoxadispiro[4.2.48.25]tetradecano-1,2,9,10-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 324.281 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.106 |